Learn More
MEDICOM Salopette Weejet™ Lite Type 3/4/5/6
Code produit 31781348 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
25 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781348 M 25 pièces
31781331 L 25 pièces
31781341 XL 25 pièces
31781308 2XL 25 pièces
31781355 3XL 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31781348 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur WLJ202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.33€
    229.33€ / 25 pièces
    Économisez 29.00€
    11% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
La combinaison WEEJET™ Lite offre une protection chimique de type 3/4/5/6 avec un tissu léger et silencieux, totalement résistant aux éclaboussures.
  • Matériau léger, avec un niveau sonore limité, qui reste étanche contre les éclaboussures liquides
  • Protection renforcée à l’avant grâce à son double rabat adhésif et sa protection contre le menton
  • Manipulation facile de la fermeture éclair grâce à une bague facilement accessible même avec des gants épais
  • Les joints avec des bandes thermoscellées assurent un serrage parfait
  • Protection contre les dangers biologiques et les particules solides radioactives
Spécification
Type de produit Vêtements de protection chimique
Dimensions M
Sexe Unisexe
Matériau Polyéthylène
Couleur Jaune
Jetable Usage unique
Type de taille Étalon
Type de cheville Élastique
Type de manchette passe pouce
Type de goulot Capuche
Type de cagoule 3 parties
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Ruban adhésif
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques, Liquide