Learn More
MEDICOM Salopette Weepro™ Max Green Type 4/5/6
Code produit 31781359 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781359 M 50 pièces
31781310 L 50 pièces
31781422 XL 50 pièces
31781429 2XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31781359 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur WLPMG02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408.94€
    363.04€ / 50 pièces
    Économisez 45.90€
    11% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
La combinaison WEEPRO™ MaxGreen Type 4/5/6 offre une protection étanche contre les éclaboussures chimiques, idéale pour les traitements de protection des cultures.
  • Joints thermoscellés imperméables aux liquides et aux éclaboussures d’aérosol
  • Matériau traité antistatique, facilitant la dissipation des charges électrostatiques
  • Bandeau pour un ajustement optimal autour d’un masque respiratoire facial complet
  • Élastiques aux poignets, chevilles et taille pour un meilleur ajustement
  • Idéal pour les traitements phytosanitaires
Spécification
Type de produit Vêtements de protection chimique
Dimensions M
Sexe Unisexe
Matériau Stratifié de polyéthylène microporeux (non tissé)
Couleur Vert
Jetable Usage unique
Type de taille Étalon
Type de cheville Élastique
Type de manchette passe pouce
Type de goulot Capuche
Type de cagoule 3 parties
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Ruban adhésif
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques, Liquide