Learn More
MEDICOM Kolmi™ Masque de fixation Softex Type IIR
Code produit 31781366 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Taille unique
Conditionnement:
300 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781366 Taille unique 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31781366 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur M3110140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.77€
    39.75€ / 300 pièces
    Économisez 5.02€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Kolmi™ Masque Softex Type IIR : protège les autres et les porteurs contre les éclaboussures de liquide biologique, avec un confort renforcé.
  • Protège l’environnement contre les gouttelettes émises par le porteur tout en assurant la protection contre les éclaboussures de fluides biologiques
  • Efficace contre les bactéries, particules et virus (testé pour l’EFC, le PFE et le VFE)
  • Kolmi Les masques présentent le pliage exclusif en origami pour un meilleur confort et une coupe idéale sur le visage du porteur
  • Dotées d’une bande nasale large et ultra-flexible, elles assurent un excellent ajustement au visage et limitent efficacement les fuites autour du nez, réduisant ainsi significativement la buée
  • Pour un confort maximal, la couche intérieure est conçue avec la technologie Softex, qui minimise les irritations faciales et ne s’use pas lors d’un usage prolongé, même en contact avec la barbe
  • Hypoallergénique
  • NOUVEL EMBALLAGE : Chaque attache est pliée sous chaque masque pour un retrait pratique et propre
Spécification
Type de produit Masque facial médical/procédural
Couleur Bleu
Fastening Type Attaches
Matériau Polypropylène
Dimensions Taille unique
Stérilité Non stérile
Modèle Plissée