Learn More
MEDICOM Tablier Safewear PE Rolls, 18 μm
Code produit 31781372 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Universel
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781372 Universel 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31781372 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur 50.101R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.06€
    52.44€ / 1000 pièces
    Économisez 6.62€
    11% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
Le tablier en polyéthylène sur rouleau de distributeur est une solution économique et hygiénique, équipée de liens en PE extensibles et adaptée au contact alimentaire.
  • Fixé avec des attaches PE résistantes et extensibles
  • Emballage en rouleau de distributeur pour éviter la contamination de l’ensemble du lot lors du retrait du tablier
  • Également disponible dans un système de distribution un par un
  • S’adapte à différentes formes de corps
  • Contact alimentaire
Spécification
Type Tablier
Dimensions Universel
Matériau Polyéthylène
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de bouchon Attaches réglables
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l) 117 x 69 cm