Learn More
MEDICOM Gants en nitrile Grip Herkul™ Extra Strong
Code produit 31781377 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
1000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781377 XL 1000 pièces
31781317 2XL 1000 pièces
31781417 Moyen 1000 pièces
31781326 Grande 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31781377 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur HORNG8N10XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.90€
    143.73€ / 1000 pièces
    Économisez 18.17€
    11% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
Le gant en nitrile orange Herkul™ Grip Extra Strong combine une visibilité améliorée et une prise 3D exceptionnelle pour des travaux intensifs dans l’automobile et l’industrie.
  • Surface 3D texturée unique
  • Bonne adhérence sur une surface huileuse
  • Dextérité maximale
  • Gant très épais pour une plus grande durabilité
  • Haut niveau de protection contre les produits chimiques (JKPT)
  • Enfilage rapide
  • Poignet ajusté pour un meilleur confort
Spécification
Accelerator Free Non
Applications Industriel
Couleur Orange
Jetable Usage unique
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (Metric) 0.26 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (Metric) 0.23 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions XL
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0.26 mm