Learn More
MEDICOM Safetouch™ Gants en nitrile Vitals, paquet de 200
Code produit 31781381 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
2000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781381 XS 2000 pièces
31781347 Standard 2000 pièces
31781338 Moyen 2000 pièces
31781370 Grande 2000 pièces
31781350 XL 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31781381 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur 1191NA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.91€
    84.25€ / 2000 pièces
    Économisez 10.66€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
SafeTouch™ Vitals X200 associe une bonne dextérité à un emballage de gants à 200 % de valeur, optimisant le stockage, le transport et les consommables.
  • Bonne dextérité
  • Excellente prise en temps humide et sec grâce à des doigts texturés
  • Un emballage pratique avec 200 gants par boîte qui aide à réduire l’espace de stockage, les coûts de transport et les déchets d’emballage
  • Recommandé pour les environnements médicaux et industriels
Spécification
Accelerator Free Non
Applications Industriel, Soins de santé
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (Metric) 0.09 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions XS
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0.07 mm