Learn More
MEDICOM Salopettes Hop'Safe Pro Type 5/6
Code produit 31781386 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
25 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781386 L 25 pièces
31781425 XL 25 pièces
31781362 2XL 25 pièces
31781358 3XL 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31781386 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur 40.061/L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.75€
    227.93€ / 25 pièces
    Économisez 28.82€
    11% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
La salopette Hop'Safe Pro offre une protection chimique respirante avec une capuche, des jointures scellées et des renforts adaptés aux environnements exigeants.
  • Modèle à capuche avec rabat adhésif sur fermeture éclair
  • Élastiques aux poignets et chevilles, capuche et taille
  • Légère et flexible
  • Renforcement du genou
  • Boucles intégrées pour les pouces
  • Bottes intégrées
  • Perméable à l’air et à la vapeur d’eau
  • Coutures extérieures pour plus de confort
  • Joints recouverts d’adhésif pour une meilleure protection contre la pénétration de produits chimiques liquides et solides ainsi que de poussière d’amiante (conformément aux exigences du décret du 7 mars 2015)
  • La combinaison offre une bonne résistance à la déchirure et à l’abrasion
  • Conditionnement individuel.
Spécification
Type de produit Salopette à capuche avec bottes attachées
Dimensions L
Sexe Unisexe
Matériau Tissu SMS
Couleur Rouge
Jetable Usage unique
Type de taille Étalon
Type de cheville Bottes attachées
Type de manchette passe pouce
Type de goulot Capuche
Type de cagoule 3 parties
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Scellé
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques, Liquide