Learn More
MEDICOM Blouse Safewear PP, 25 g/m2, fermeture à glissière
Code produit 31781387 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grand
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781387 Standard 50 pièces
31781373 Moyen 50 pièces
31781296 Grand 50 pièces
31781371 XL 50 pièces
31781423 2XL 50 pièces
31781421 3XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31781387 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur 40.633/01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.77€
    40.64€ / 50 pièces
    Économisez 5.13€
    11% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
La blouse d’hygiène en polypropylène est confortable, légère et respirante, avec un col et une fermeture éclair pour un usage pratique.
  • Les blouses d'hygiène jetables protègent l'environnement de travail contre les particules provenant du corps de l'opérateur (éclats de peau, cheveux, sueur, etc.).
  • Ils conviennent aux procédures HACCP
  • Ils aident l’opérateur à se protéger contre le risque de taches liées à son activité
Spécification
Dimensions Standard
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de manchette Élastique
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Résistance Aucun
Modèle Longueur du genou
Nbre de poches Aucun