Learn More
MEDICOM Salopettes Weecover™ Eco Type 5/6
Code produit 31781388 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
L
XL
2XL
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781388 L 50 pièces
31781407 XL 50 pièces
31781353 2XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31781388 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur WLCECO03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.92€
    138.42€ / 50 pièces
    Économisez 17.50€
    11% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
La combinaison WEECOVER™ Eco Type 5/6 offre un confort optimal grâce à son tissu ultra-respirant SMS et constitue une solution en vrac économique et économique.
  • Conçu pour un confort maximal grâce à son matériau ultra-respirant
  • Ajusté lâche pour une bonne liberté de mouvement
  • Chevilles et taille élastiques pour un meilleur ajustement
  • Poignets de maillot
  • Pas de sac individuel - 2 sacs de 25 combinaisons par carton
Spécification
Type de produit Vêtements de protection chimique
Dimensions L
Sexe Unisexe
Matériau Tissu SMS
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Étalon
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule 3 parties
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Surfilée
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques