Learn More
MEDICOM Safetouch™ Gants en vinyle poudré Everstrong
Code produit 31781391 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XL
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781391 XL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31781391 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur MCLVP410XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.66€
    28.11€ / 1000 pièces
    Économisez 3.55€
    11% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
Le gant en vinyle Everstrong SafeTouch™ poudré est un choix économique pour un enfilage rapide dans un usage professionnel courant.
  • Bonne élasticité
  • Bonne dextérité
  • Son apparence lisse lui confère un toucher et une prise appropriés sur les objets
  • Gant étanche et hermétique
  • Recommandé pour les environnements industriels et agroalimentaires
Spécification
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé
AQL 1.5
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
Finition externe Lisse
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free Oui
Matériau Vinyle
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Poudré Poudré
Type de produit Gants en vinyle
Dimensions XL
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0.08 mm