Learn More
Descripción
- Matériau respirant pour un meilleur confort
- Matériau traité antistatique, facilitant la dissipation des charges électrostatiques
- Manches raglan et coupe ample pour une meilleure facilité de mouvement
- Élastiques aux chevilles et à la taille pour un meilleur ajustement
- Poignets de maillot
Especificaciones
Especificaciones
| Type de produit | Vêtements de protection chimique |
| Dimensions | S |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Stratifié de polyéthylène microporeux (non tissé) |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Étalon |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?