Learn More
MEDICOM Safetouch™ Gants en nitrile fins
Code produit 31781397 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781397 XS 1000 pièces
31781416 Standard 1000 pièces
31781304 Moyen 1000 pièces
31781364 Grande 1000 pièces
31781287 XL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31781397 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur 1175NA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.70€
    57.44€ / 1000 pièces
    Économisez 7.26€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
SafeTouch™ Le gant en nitrile fin offre précision et un grand confort pour les tâches techniques nécessitant sensibilité et contrôle.
  • Excellente élasticité
  • Offre une excellente prise sur les objets et facilite leur manipulation
  • Ultra confortable
  • Gant étanche et hermétique
  • Recommandé dans les milieux médicaux, industriels et agroalimentaires
Spécification
Accelerator Free Non
Applications Industriel, Soins de santé
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (Metric) 0.1 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions XS
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0.07 mm