Learn More
MEDICOM Weejet™ Surbottes avec semelle de type PB 3/4/6
Code produit 31781402 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Universel
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781402 Universel 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31781402 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur WLCBEJ00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.88€
    317.71€ / 200 pièces
    Économisez 40.17€
    11% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
WeeJet Les housses de bottes offrent une grande protection contre les produits chimiques concentrés et les risques biologiques grâce à un revêtement en HDPE.
  • Le revêtement en HDPE offre une excellente protection contre les produits chimiques à haute concentration, ainsi que contre les risques biologiques
  • Les joints scellés et enduits à la chaleur offrent une protection anti-éclaboussures sous pression ou sous forme d’aérosol
  • Serrage élastique sous le genou et sangle de soutien du mollet
  • Hauteur de botte de 50 cm jusqu’au genou pour protéger les zones les plus exposées
  • Matériau traité antistatique, facilitant la dissipation des charges électrostatiques
  • Protection idéale contre : les produits pétroliers, les acides tels que l’acide nitrique ou le sulfurique, les poudres fines et les eaux usées
Spécification
Couleur Jaune
Matériau Polyéthylène
Dimensions Universel
Waterproof Oui
Type de produit Overboot