Learn More
MEDICOM Prise Herkul™ Gants en nitrile solides
Code produit 31781406 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
1000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781406 XL 1000 pièces
31781356 2XL 1000 pièces
31781396 Moyen 1000 pièces
31781400 Grande 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31781406 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur HBKNG6N10XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.86€
    139.25€ / 1000 pièces
    Économisez 17.61€
    11% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
Le gant en nitrile Herkul™ Grip Strong offre une adhérence exceptionnelle sur les surfaces grasses grâce à sa texture 3D, idéale pour les travaux automobiles exigeants.
  • Surface 3D texturée unique
  • Bonne adhérence sur surfaces huileuses
  • Dextérité maximale
  • Gant très épais pour une plus grande durabilité
  • Haut niveau de protection contre les produits chimiques (JKPT)
  • Enfilage rapide
  • Menotte serrée pour un meilleur confort
Spécification
Accelerator Free Non
Applications Industriel
Couleur Noir
Jetable Usage unique
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (Metric) 0.26 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (Metric) 0.23 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions XL
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0.26 mm