Learn More
MEDICOM Tablier T-shirt PE Safewear
Code produit 31781412 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Universel
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781412 Universel 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31781412 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur 50.002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.72€
    70.76€ / 200 pièces
    Économisez 8.96€
    11% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
Le tablier en polyéthylène est facile à enfiler et offre une protection simple et efficace, avec une grande taille couvrant jusqu’aux chevilles.
  • Facile à utiliser, il glisse très facilement
  • Offre une protection adéquate, similaire à un tablier standard
  • Grand format
  • Ça descend jusqu’aux chevilles
Spécification
Type Tablier
Dimensions Universel
Matériau Polyéthylène
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Type de bouchon Attaches réglables
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l) 140 x 75 cm