Learn More
MEDICOM Salopettes Weecover™ Type 5/6
Code produit 31781413 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781413 M 50 pièces
31781408 L 50 pièces
31781291 XL 50 pièces
31781361 2XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31781413 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur WLC02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.26€
    151.15€ / 50 pièces
    Économisez 19.11€
    11% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
La salopette WEECOVER™ Type 5/6 est conçue pour offrir un confort maximal grâce à son tissu ultra-respirant SMS et sa coupe ample.
  • Conçu pour un confort maximal grâce à son matériau ultra-respirant
  • Une coupe ample garantissant la liberté de mouvement du porteur et favorisant la circulation de l’air pour un meilleur confort
  • Élastiques aux chevilles et à la taille pour un meilleur ajustement
  • Norme EN 1073-2 contre les particules radioactives
  • Poignets de maillot
Spécification
Type de produit Vêtements de protection chimique
Dimensions M
Sexe Unisexe
Matériau Tissu SMS
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule 3 parties
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Surfilée
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques, Liquide