Learn More
MEDICOM Safetouch™ Gants en vinyle Everstrong
Code produit 31781414 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
1000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781414 XL 1000 pièces
31781415 Standard 1000 pièces
31781321 Moyen 1000 pièces
31781365 Grande 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31781414 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur MCLV510XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.46€
    29.71€ / 1000 pièces
    Économisez 3.75€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
SafeTouch™ Le gant en vinyle Everstrong est une option à usage unique économique pour les professionnels ayant besoin de confort, d’hygiène et de protection.
  • Bonne élasticité
  • Bonne dextérité
  • Son apparence lisse lui confère un toucher et une prise appropriés sur les objets
  • Gant étanche et hermétique
  • Recommandé pour les environnements médicaux, industriels et agroalimentaires
Spécification
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé
AQL 1.5
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
Finition externe Lisse
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free Oui
Matériau Vinyle
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en vinyle
Dimensions XL
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0.08 mm