Description
- Manches raglan et coupe ample pour plus de confort
- Poignets et chevilles élastiques, cordon de serrage élastique à l’arrière
- Joints thermocollés plats offrant une protection optimale contre l’amiante
- Surbottes intégrées avec semelle antidérapante
- Passes-pouce élastiquées
Spécification
Spécification
| Type de produit | Vêtements de protection chimique |
| Dimensions | L |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Tissu SMS |
| Couleur | Blanc, Rouge |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Étalon |
| Type de cheville | Bottes attachées |
| Type de manchette | passe pouce |
| Type de goulot | Capuche |
| Afficher plus |