Learn More
MEDICOM Kolmi™ Masque à boucle d’oreille de type II des signes vitaux
Code produit 31781426 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Taille unique
Conditionnement:
960 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781426 Taille unique 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31781426 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur M1310140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.38€
    72.22€ / 960 pièces
    Économisez 4.16€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 29-10-2026
Kolmi™ Masque de type II : protège les autres contre les gouttelettes ; haute filtration et ajustement confortable grâce au pliage en origami.
  • Protège l’environnement contre les gouttelettes émises par le porteur
  • Efficace contre les bactéries, particules et virus (BFE, PFE et VFE testés)
  • Kolmi les masques présentent le pliage exclusif Origami et la soudure Smile pour un plus grand confort et un ajustement idéal sur le visage de la personne qui la porte
  • Hypoallergénique
Spécification
Type de produit Masque facial médical/procédural
Couleur Bleu
Fastening Type Contours d’oreille
Matériau Polypropylène
Dimensions Taille unique
Stérilité Non stérile
Modèle Plissée