Learn More
MEDICOM Salopette Weecover™ Max 1 Type 5/6
Code produit 31781427 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781427 L 50 pièces
31781360 XL 50 pièces
31781419 2XL 50 pièces
31781375 3XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31781427 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur WLC103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.90€
    220.96€ / 50 pièces
    Économisez 27.94€
    11% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
La combinaison WEECOVER™ Max 1 Type 5/6 offre une protection renforcée contre les fibres d’amiante tout en assurant un confort optimal.
  • Joints thermoscellés plats offrant une étanchéité optimale pour les fibres d’amiante
  • Ceinture élastique pour un meilleur ajustement
  • Emballages spéciaux en amiante pour la traçabilité de votre EPI
  • Conçu pour un confort maximal grâce à son matériau ultra-respirant
  • Ajustement ample pour garantir la liberté de mouvement du porteur et favoriser la circulation de l’air pour un meilleur confort
Spécification
Type de produit Vêtements de protection chimique
Dimensions L
Sexe Unisexe
Matériau Tissu SMS
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule 3 parties
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Ruban adhésif
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques, Liquide