Learn More
MEDICOM Manchons PE Safewear
Code produit 31781428 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Universel
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781428 Universel 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31781428 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur 20.300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.23€
    37.49€ / 1000 pièces
    Économisez 4.74€
    11% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
Les manchons en polyéthylène Safewear protègent les avant-bras de la saleté ; légers, pratiques et adaptés au contact alimentaire.
  • Les manchons en PE plastifiés et élastiques assurent une protection des avant-bras contre différents types de saleté
  • Contact alimentaire
Spécification
Dimensions Universel
Type de produit Poche à usage général
Matériau Polyéthylène
Couleur Bleu
Stérilité Non stérile
Jetable Usage unique
Type de bouchon Extrémités Éligibles
Type de couture Soudé
Longueur (impériale) 15,75 in
Longueur (métrique) 40 cm