Learn More
Novus Biologicals™ p27/Kip1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Catégorie de recherche | Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Prostate Cancer |
| Cible | p27/Kip1 |
| Synonyme | CDKN4, cyclin-dependent kinase inhibitor 1B, cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27, Kip1), Cyclin-dependent kinase inhibitor p27, KIP1P27KIP1, MEN1B, MEN4, p27Kip1 |
| Symbole de gène(s) | CDKN1B |