Learn More
p38 MAPK-IN-1, MedChemExpress
Code produit. 16416006
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16416006
Marque: Medchem Express HY12839
MedChemExpress p38 MAPK-IN-1 (Compound 4) is a novel potent and selective inhibitor of p38 MAPK with IC50 of 68 nM. p38 MAPK-IN-1 shows sustained levels, low clearance and good bioavailability.
p38 MAPK-IN-1 (Compound 4) is a novel potent and selective inhibitor of p38 MAPK with IC50 of 68 nM. p38 MAPK-IN-1 shows sustained levels, low clearance and good bioavailability.
Spécification
Nom chimique ou matériau p38 MAPK-IN-1
CAS 1006378-90-0
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H15F2N2O
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 8.33 mg/mL (23.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC(F)=C(C2=CC=NC(C2=CC=[NH+]3[O-])=C3C4=C(C)C=CC=C4)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 349.35
Poids de la formule 349.35
Pourcentage de pureté 98.09%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.