missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p38 MAPK-IN-1, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Description
p38 MAPK-IN-1 (Compound 4) is a novel potent and selective inhibitor of p38 MAPK with IC50 of 68 nM. p38 MAPK-IN-1 shows sustained levels, low clearance and good bioavailability.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | p38 MAPK-IN-1 |
| CAS | 1006378-90-0 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H15F2N2O |
| Quantité | 50 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 8.33 mg/mL (23.84 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC1=CC(F)=C(C2=CC=NC(C2=CC=[NH+]3[O-])=C3C4=C(C)C=CC=C4)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 349.35 |
| Poids de la formule | 349.35 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction