Learn More
PAβN dihydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16436097
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Code produit. 16436097
Marque: Medchem Express HY101444A
MedChemExpress PAβN dihydrochloride (MC-207110 dihydrochloride) is an efflux pump inhibitor.
PAβN dihydrochloride (MC-207110 dihydrochloride) is an efflux pump inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau PAβN dihydrochloride
Forme physique Solid
CAS 100929-99-5
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H32Cl2N6O2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme MC-207,110 dihydrochloride Phe-Arg-β-naphthylamide dihydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 83.33 mg/mL (160.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 14.29 mg/mL (27.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H](CCCNC(N)=N)NC([C@H](CC1=CC=CC=C1)N)=O)NC2=CC(C=CC=C3)=C3C=C2.Cl.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 519.47
Poids de la formule 519.47
Pourcentage de pureté 98.51%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.