Learn More
Thermo Scientific™ μAccessoires ESI-MS PAC™
Code produit. p-9601010 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Câble de mise à la terre
Entretoise de tension
Interface
Émetteur
Longueur (métrique):
500 mm
60 mm
S.O.
Diamètre (métrique) interne:
10 μm
20 μm
S.O.
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17867263
Marque: Thermo Scientific™ EMIEASYSPRAYB
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les accessoires ESI-MS μPAC™ pour une connexion rapide, reproductible et à faible dispersion des colonnes HPLC μPAC aux sources d’ions Nanospray Flex™ et EASY-Spray™.
Utilisez les accessoires ESI-MS Thermo Scientific™ μPAC™ pour faciliter les connexions reproductibles et à faible dispersion entre les colonnes HPLC μPAC et les sources d’ions des spectromètres de masse à faible débit.
L’interface ESI-MS de connexion μPAC Flex iON est compatible avec les émetteurs d’électrospray de 360 μm de dia. ext. et les sources d’ions Thermo Scientific™ Nanospray Flex™ via des raccords monoblocs à serrage manuel.
L’émetteur μPAC EASY-Spray est équipé d’un raccord de passage de 50 μm en acier inoxydable. Réalisez des séparations haute résolution dans des applications à faible débit en utilisant cet émetteur pour connecter une colonne HPLC μPAC et une ligne de transfert avec une source Thermo Scientific™ EASY-Spray™.
L’interface ESI-MS du µPAC Flex iON Connect se compose de deux unités distinctes :
  • Une station d’accueil qui peut être glissée sur la tige métallique de la source d’ions Nanospray Flex et est raccordée à un câble de mise à la terre et à un câble haute tension
  • Une unité de pulvérisation compatible avec les raccords de sortie des colonnes µPAC d’un côté et compatible avec tout émetteur de 360 µm de diamètre extérieur de l’autre côté.
L’émetteur µPAC EASY-Spray est conçu pour se connecter facilement à une source MS EASY-Spray. Il contient un émetteur EASY-Spray pré-assemblé avec une ligne de transfert et un raccord de mise à la terre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description μÉmetteur EASY-Spray compatible PAC™
À utiliser avec (équipement) Source EASY-Spray™
Type Émetteur
Longueur (métrique) S.O.
Diamètre (métrique) interne S.O.