Learn More
Thermo Scientific™ PACAP (1-38), Human, Ovine, Rat
Code produit. 15417809
Click to view available options
Quantité:
0,5 mg
1 mg
Conditionnement:
0.50mg
1mg
Code produit. 15417809
Marque: Thermo Scientific™ J66444.M¬
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Espèces Human, Ovine, Rat
Méthode de purification HPLC
Contenu et stockage -30°C to -10°C
Format Lyophilized Solid
Poids moléculaire 4534.31
Type de produit PACAP (1-38), human, ovine, rat
Quantité 1 mg
État réglementaire RUO - research use only
For Research Use Only