missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress PACAP (6-38), human, ovine, rat TFA
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Spécification
Spécification
| Pureté | 98.0% |
| Contenu et stockage | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Poids moléculaire | 4138.76 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 100 mg/mL (24.16 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (12.08 mM∣Need ultrasonic) |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu