Learn More
Molecular Probes™ Pacific Orange™ and Pacific Blue™ Antibody Labeling Kits
Description
Les kits de marquage d’anticorps Pacific Orange et Pacific Blue permettent de fixer un marqueur fluorescent excitable à la lumière violette sur les anticorps (jusqu’à 100 μg par réaction). Chaque kit contient suffisamment de colorant pour cinq réactions.
Un anticorps primaire marqué directement avec un fluorophore produit souvent une moindre fluorescence de fond et une faible liaison non spécifique. Des anticorps primaires du même isotype ou dérivés des mêmes espèces peuvent être multiplexés s’ils sont directement marqués avec des fluorophores compatibles. L’utilisation simultanée des colorants Pacific Blue et Pacific Orange permet d’exciter les deux colorants à la même longueur d’onde tout en distinguant leurs émissions.
Les kits de marquage d’anticorps Pacific Orange et Pacific Blue permettent de marquer de petites quantités d’anticorps avec un colorant violet excitable à la lumière (jusqu’à 100 µg d’anticorps par réaction). De petites quantités d’autres protéines (>40 kDa) peuvent également être marquées à l’aide de ces kits.
Caractéristiques de ces kits de marquage d’anticorps
• Maxima d’excitation et d’émission du Pacific Blue : 410/455 nm
• Maxima d’excitation et d’émission du Pacific Orange : 405/551 nm
• Les protéines marquées sont généralement prêtes à être utilisées en 90 minutes (∼temps de manipulation : 15 minutes)
• Optimisé pour le marquage à petite échelle de toute protéine de >40 kDa
• Les protéines stabilisantes doivent être retirées de l’échantillon avant le marquage
• Purifié à l’aide de filtres à centrifuger pratiques
• Inclut des instructions détaillées pour déterminer le degré de marquage (DOL)
Ces kits contiennent tout ce dont vous avez besoin pour effectuer cinq réactions de marquage distinctes et pour purifier les conjugués obtenus. Les conjugués conviennent parfaitement à diverses applications, notamment la cytométrie en flux, la microscopie par fluorescence, l’immunohistochimie, la détection primaire, les essais ELISA, l’immunocytochimie, la méthode FISH et bien plus. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de marquage d’anticorps |
| Quantité | 5 réactions |
| Suffisant pour | 5 Reactions |
| Contenu et stockage | Le kit de marquage d’anticorps Pacific Orange™ est fourni avec 5 flacons de colorant réactif, du bicarbonate de sodium, de la résine de purification, des colonnes de centrifugation et des tubes de prélèvement. Conserver entre 2 et 8°C, à l’abri de la lumière. Le composant A peut être stocké entre -20°C et 8°C. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Excitation / émission | 405/551 |
| Balance d’étiquetage | 100 μg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | Pacific Orange |
| Réactivité chimique | Amine |
| Afficher plus |