Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à palettes RZ 6 +FO +VS 16 +Set DCP+VSP 3000
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Débits élevés même à des niveaux de vide proches du vide limite
- Haute tolérance à la vapeur d’eau grâce à un ballast à gaz efficace ; très bon vide limite, même avec un ballast à gaz
- Étanche au vide au niveau de l’arrêt ; la vanne anti-rétroaspiration externe n’est pas nécessaire
- Grand volume d’huile : Intervalles longs entre les changements d’huile
- Facilité d’entretien grâce à la conception télescopique
Spécification
Spécification
| Vide max. | 0.002 mbar |
| Type de bouchon | CEE |
| Débit | 5.7 m³/hr. |
| Type de pompe | Rotary Vane Vacuum Pump |
| Classification du boîtier | IP40 |
| Applications | Degassing, Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Drying Chambers |
| Pression maximale | 1,1 bars |
| Tension | 230 V |