Learn More
Bryson Packaging™ Feuille d’aluminium
Product Code. p-8010397
Click to view available options
Largeur (métrique):
100 mm
500mm
Unit Size:
1 pièce
Product Code. 12379548
Brand: Bryson Packaging™ AKL300040J
Only null left
Add to basket
Add to basket
Adaptée au conditionnement général et à de nombreuses applications de laboratoire. La feuille d’aluminium Bryson Packaging™ est idéale pour une utilisation en autoclave. Disponible en rouleaux de 100 mm de largeur pour un calibre de 18 μm et de 500 mm de largeur pour un calibre de 12 μm. Chaque rouleau offre 75 m de feuille d’emballage de qualité.
  • Adaptées au conditionnement général et à de nombreuses applications de laboratoire, notamment :
    • scellage de flacons
    • tubes de culture
    • arrêt des fuites
    • réduction de l’évaporation ou des pertes de chaleur
    • bouchons en liège
    • fabrication de nacelles de pesée ou de boîtes
  • Rouleaux de 75 m disponibles dans une variété de largeurs et de calibres
  • Parfaits pour une utilisation dans des autoclaves
  • Fournis dans une boîte avec un bord tranchant
Specifications
Applications Autoclavables
Longueur (impériale) 246,1 ft
Couleur Argent métallique
Type de produit Feuille d’aluminium dans distributeur avec lame de coupe intégrée
Largeur (métrique) 500mm
Matériau Aluminium
Épaisseur 12 µm