Learn More
Buerkle™ Sachets de conditionnement avec fermeture
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
80 ml
100 ml
140 ml
300 ml
400 ml
1 000 ml
1 500 ml
2 500 ml
4 500 ml
6 500 ml
Longueur (métrique):
100 mm
120 mm
130 mm
150 mm
170 mm
220 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Largeur (métrique):
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Conditionnement:
100 pièces
Description
Sachets avec fermeture zip brevetée. Le contenu reste exempt de poussière. Le film est étanche et présente une bonne résistance aux déchirures.
- PEBD, transparent
- Film résistant de 0,05 mm
- Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 4.73 oz. |
| Capacité (métrique) | 140 ml |
| Type de bouchon | Zipper |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Single-use |
| À utiliser avec (application) | Pour le stockage, le prélèvement, la protection et l’expédition de spécimens, d’échantillons et de produits de vente et produits alimentaires |
| Matériau | PEBD |
| Stérilité | Non-sterile |
| Épaisseur (métrique) | 0,050 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction