Learn More
Buerkle™ Seaux de conditionnement
Code produit. p-8002417 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
2 L
3 L
5 L
10 L
Diamètre (métrique) supérieur:
132 mm
175 mm
225 mm
268 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon:
123 mm
131 mm
132 mm
194 mm
263 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11831091
Marque: Buerkle™ 23270001
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqué en PP pour offrir résistance et durabilité. Les seaux de conditionnement Buerkletrade; sont idéaux pour le transport, l’emballage et le stockage d’une large gamme de matériaux.
Convient à l’industrie alimentaire ou au secteur des matériaux de construction et aux produits chimiques non agressifs dans le cadre de la protection environnementale, des hôpitaux et de l’usage domestique. Il dispose d’une poignée robuste et d’une fermeture de qualité pour la sécurité des produits.ulliPolypropylène blanc/liliBouchon hermétique/liliAvec couvercle/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Seau de conditionnement
Capacité (métrique) 1 L
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) supérieur 132 mm
À utiliser avec (équipement) Convient à l’industrie alimentaire ou au secteur des matériaux de construction et aux produits chimiques non agressifs dans le cadre de la protection environnementale, des hôpitaux et de l’usage domestique
Hauteur (métrique) avec bouchon 131 mm
Comprend Bouchon de qualité et couvercle robuste
Quantité 1 de chaque