Learn More
STEMCELL Technologies Paclitaxel
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Description
- Paclitaxel is a diterpene alkaloid originally isolated from the bark of the Pacific Yew tree (Taxus brevifolia)
- It binds to and stabilizes microtubules, preventing their reorganization during cell division, which leads to cell cycle arrest
- Paclitaxel has antitumorigenic properties and has been used as a chemotherapeutic compound (Rowinsky et al.) Many pathways have been implicated in Paclitaxel-induced apoptosis, including c-Jun N-terminal kinase/stress-activated protein kinase (JNK/SAPK), p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK), and protein kinase A (PKA; Wang et al.; Reshkin et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 33069-62-4 |
| Synonyme | NSC 125973 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule moléculaire | C47H51NO14 |
| Pureté | ≥98% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.