Learn More
Paclitaxel, Mikromol™
Code produit 18021810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18021810 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18021810 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1489.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Paclitaxel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Paclitaxel
CAS 33069-62-4
Noms d’analytes ou de composants Paclitaxel
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C47 H51 N O14
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Paclitaxel, 5beta,20-Epoxy-1,7beta-dihydroxy-9-oxotax-11-ene-2alpha,4,10beta,13alpha-tetrayl 4,10-diacetate 2-benzoate 13-[(2R,3S)-3-(benzoylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoate], Taxol, Docetaxel Anhydrous Impurity F, Docetaxel Impurity F
Formule InChI InChI=1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
SMILES CC(=O)O[C@H]1C(=O)[C@]2(C)[C@@H](O)C[C@H]3OC[C@@]3(OC(=O)C)[C@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7)C(=C1C5(C)C)C
Nom IUPAC 5β ,20-Epoxi-1,7β -dihidroxi-9-oxotax-11-eno-2α ,4,10β ,13α -tetrail 4,10-diacetato 2-benzoato 13-[(2R,3S)-3-(benzoilamino)-2-hidroxi-3-fenilpropanoato]
Poids moléculaire (g/mol) 853.91
Quantité 100 mg
Poids de la formule 853,331 g/mol