Learn More
Tocris Bioscience™ PACMA 31
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Description
PACMA 31 is an irreversible protein disulfide isomerase (PDI) inhibitor; inhibits growth of ovarian cancer cells. Suppresses tumor growth in a mouse xenograph model of human ovarian cancer.
Spécification
Spécification
| Quantité | 50 mg |
| Type de produit | PACMA 31 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 430.47 |
| Inhibiteurs | PACMA 31 |
Usage exclusivement réservé à la recherche