Learn More
Thermo Scientific™ Échelle de protéines précolorée PageRuler™ Plus, 10 à 250 kDa
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L’échelle de protéines précolorée Thermo Scientific™ PageRuler Plus est un mélange de neuf (9) protéines colorées en bleu, orange et vert (10 à 250 kDa) à utiliser comme dimension standard dans l’électrophorèse protéique (SDS-PAGE) et le transfert Western.
Points clés :
Gamme de tailles : neuf protéines s’étendant de 10 à 250 kDa
Prêt à l’emploi – fourni dans un tampon de chargement pour charge directe sur les gels ; inutile de faire bouillir.
Bandes nettes – bandes à code couleur d’intensité similaire pour une visualisation aisée
Soumis à un test de qualité – chaque lot est évalué par SDS-PAGE et transfert Western.
Bandes de référence de couleur vive – orange à 70 et 25 kDa et vert à 10 kDa
Compatible avec les membranes – les bandes colorées se transfèrent aux membranes pour le transfert Western.
Comprend :
Protéines colorées aux colorants dans 62,5 mm de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mm d’EDTA, 2 % de SDS, 10 mm de DTT, 1 mm de NaN3 et 33 % de glycérol.
Recommandées dans les cas suivants :
Surveillance de la migration des protéines pendant l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide SDS ; surveillance du transfert des protéines sur les membranes après transfert Western ; estimation de la taille des protéines sur gels de polyacrylamide SDS et les transferts Western
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contenu : deux flacons de 250 μl chacun Tampon de stockage : 62,5 mM de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mM d’EDTA, 2 % de SDS, 10 mM de DTT, 1 mM de NaN3 et 33 % de glycérol Stockage : Dès réception, conserver à -20°C |
| Méthode de détection | Colorimétrique, fluorescence dans le proche IR (700 nm), fluorescence RVB (555 nm) |
| Number of Markers | 9 |
| Type de produit | Échelle de protéines |
| Prêt à charger | Oui |
| Plage de dimensions | 10 à 250 kDa |
| Type de coloration | 3 couleurs : bleu, orange, vert |
| Compatibilité du gel | Gels Bolt™ Bis-Tris Plus, gels Novex™ Tricine, gels Novex™ Tris-Glycine, gels NuPAGE™ Bis-Tris, gels NuPAGE™ Tris-Acétate, gels SDS-PAGE |
| Poids moléculaire | 250, 130, 100, 70, 55, 35, 25, 15, 10 kDa |
| Gamme de produits | PageRuler |
| Afficher plus |