Learn More
Mélange de combinaison d’hydrocarbures aromatiques polynucléaires, SPEX CertiPrep™
Shop All SPEX Certiprep ProductsDescription
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| Acenaphtène | 83-32-9 | 500μg/ml |
| Cyclopenta(de)naphthalene | 208-96-8 | 500μg/ml |
| Anthracène | 120-12-7 | 500μg/ml |
| Benzo(a)anthracène | 56-55-3 | 500μg/ml |
| Benzo(a)pyrène | 50-32-8 | 500μg/ml |
| Benzo[e]acephénanthrylène | 205-99-2 | 500μg/ml |
| Benzo(g,h,i)perylène | 191-24-2 | 500μg/ml |
| Benzo[k]fluoranthène | 207-08-9 | 500μg/ml |
| Chrysène | 218-01-9 | 500μg/ml |
| Dibenzo(a,h)anthracène | 53-70-3 | 500μg/ml |
| Fluoranthène | 206-44-0 | 500μg/ml |
| Fluorène | 86-73-7 | 500μg/ml |
| Indeno(1,2,3-c,d)pyrène | 193-39-5 | 500μg/ml |
| Naphtalène | 91-20-3 | 500μg/ml |
| Phénanthrène | 85-01-8 | 500μg/ml |
| Pyrène | 129-00-0 | 500 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | PAH Combination Mix |
| Note relative au nom | SW-846 Méthode 8310 |
| Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
| Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse rapporte les analytes cibles avec une ±précision de 2 % et corrige la pureté des matières premières. |
| Méthodes | Pour les méthodes US EPA 8151, 8310 |
| Technique | AA, ICP |
| À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
| Type | Matériel de référence certifié |
| Solvent or Matrix | Acétonitrile |
| Quantité | 1 ml |
Safety and Handling
- PAH Combination Mix
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile, benzo[a]pyrene, benz[a]anthracene, dibenz[a, h]anthracene
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire