Learn More
PAH Mélange 163 2000 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30313708
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313708 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313708 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGS09000163DI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 90-12-0, 91-57-6, 83-32-9, 208-96-8, 260-94-6, 120-12-7
Quantité 5 x 1 mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvant ou matrice Dichlorométhane