Learn More
Atago™ Instrument de mesure de l’huile de coupe de poche portatif numérique modèle PAL-102S
Marque: Atago™ 4502
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Réfractomètre numérique Pocketprécis et sans risque d'erreur de lecturenettoyage directement sous l'eau!compensation automatique de températurealternative économique aux réfractomètres à visée optiquehuile de coupevolume échantillon 0,3 à• 0,5mLlongueur x profondeur x hauteur 55mm x 31mm x 109mmpoids 100ggamme 0,0 à 70,0 %température max. de l'échantillon 75°Calimentation 2 piles 1,5 Valimentation 2 piles 1,5 V
Spécification
Compteur d’huile de coupe de poche numérique portatif | |
PAL-102S | |
Huile de coupe de ± 0,2 / température de ± 1°C | |
3 s | |
IP 65 | |
55 x 31 x 109 mm | |
55 mm | |
10°C à 75°C | |
2 piles AAA |
Huile de coupe 0,0 à 70,0 | |
0,3 mL | |
Huile de coupe de 0,1 / température de 0,1°C | |
Mesure du pourcentage de dilution et contrôle du pourcentage de la concentration de l’huile hydraulique et du liquide de nettoyage | |
100 g | |
109 mm | |
31 mm | |
10°C à 40°C |