Learn More
SGE™ Seringues pour échantillonneurs automatiques PAL avec aiguille fixe à pointe conique 50 mm
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
100 μl
250 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Une meilleure résistance aux solvants
- Large plage de températures, jusqu’à 150°C
- Une régularité de fonctionnement accrue
- Spécialement conçue pour PAL
- Le dia. ext. des aiguilles de calibre 22 est égal à 0,72 mm
- Le dia. ext. des aiguilles de calibre 23 est égal à 0,63 mm
- Le dia. ext. des aiguilles de calibre 26 est égal à 0,47 mm
- Précision et reproductibilité ; ± 1 % (volume distribué) (± 2 % pour les seringues 0,5 μl)
- En forme de cône (également connu sous le nom de point de type AS pour l’échantillonneur automatique), est conçu pour résister aux exigences d’injection multiple et améliore la durée de vie du septum lorsqu’il est utilisé avec un échantillonneur automatique
- Le piston étanche au gaz, le cas échéant, est en PTFE
Spécification
Spécification
| Description | Étanche au gaz |
| Calibre d’aiguille | 26 G |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | 0,004 po |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,11 mm |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,018 po |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,47 mm |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse |
| Longueur (impériale) | 2 in |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 1,96 po |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Afficher plus |