Learn More
SGE™ Seringues pour échantillonneurs automatiques PAL avec aiguille amovible à pointe conique de 50 mm
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 μl
5 μl
10 μl
100 μl
Calibre d’aiguille:
23 G
26 G
Modèle:
0.5BNR-C/T-5/0.47C
0.5BNR-C/T-5/0.63C
100R-C/T-GT-5/0.47C
10R-C/T-5/0.47C
10R-C/T-5/0.63C
10R-C/T-GT-5/0.47C
5R-C/T-0.63C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Une meilleure résistance aux solvants
- Large plage de températures, jusqu’à 150°C
- Une régularité de fonctionnement accrue
- Spécialement conçues pour les échantillonneurs PAL
- 22 Le D.E. des aiguilles de calibre 22 est égal à 0,72 mm
- 23 Le D.E. des aiguilles de calibre 22 est égal à 0,63mm
- Le D.E. des aiguilles de calibre 26 est égal à 0,47 mm
- Précision et reproductibilité ; ± 1 % (volume distribué) (± 2 % pour les seringues 0,5 μl)
- Les pointes coniques (également connues sous le nom de pointes de style AS, pour autosampler, soit échantillonneur automatique), sont conçues pour résister aux exigences des injections multiples et améliorer la durée de vie des septa lorsqu’ils sont utilisés avec des échantillonneurs automatiques
- Le cas échéant, le piston étanche aux gaz est en PTFE
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 23 G |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,47 mm |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique |
| Modèle | 5R-C/T-0.63C |
| Volume (métrique) | 5 μl |
| Type de pointe d’aiguille | Cône |
| À utiliser avec (équipement) | CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL |
| Type de connexion | Amovible |