Learn More
SGE™ Seringues pour échantillonneur automatique Headspace étanches aux gaz PAL avec aiguille fixe de 56 mm
Description
Fonctionne à des températures élevées.Les seringues pour échantillonneur automatique à espace de tête étanches aux gaz SGE PAL avec aiguille fixe de 56 mm améliorent le flux de travail d’analyse et sont spécifiquement utilisés sur les échantillonneurs automatiques CTC PAL et LEAP.
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 26 G |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,47 mm |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse |
| Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique |
| Modèle | 2.5MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.47H |
| Volume (métrique) | 2,5 ml |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 56 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Orifice latéral |
| À utiliser avec (équipement) | CTC, CombiPAL, PAL, LEAP |
| Type de connexion | Fixe |