Learn More
PAL International™ Lingettes désinfectantes pour surfaces PAL TX
Click to view available options
Dimensions (L x l):
130 x 130 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La boîte de 0,5 L est pratique pour le stockage
- La taille de ces lingettes carrées est parfaite pour la désinfection de petites surfaces, de sondes et d’ustensiles dans les environnements alimentaires
- Les lingettes désinfectantes pour surfaces PAL TX sont homologuées pour le contact alimentaire et il a été prouvé qu’elles éliminaient la plupart des microorganismes tels que les bactéries, les levures et les virus
- Les lingettes désinfectantes pour surfaces PAL TX nettoient et désinfectent sans utiliser de quaternaires, de PHMB ou d’alcool
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 130 x 130 mm |
| Comprend | Boîte de 0,5 L avec 200 lingettes |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Pal TX Surface Disinfectant Wipes
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- MIXTURE LIST-Contient: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, isotridecanol ethoxylated, alcohols, C12-14, ethoxyl