Learn More
Thermo Scientific™ PALCAM Agar Base (Dehydrated)
Code produit. 10056352
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 10056352
Marque: Thermo Scientific™ CM0877B
Edge
Detect and isolate Listeria monocytogenes from food samples with this selective medium.
Detect and isolate Listeria monocytogenes from food samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ PALCAM Agar Base (Dehydrated). The PALCAM Agar Base is highly selective and contains double indicator system that allows easy differentiation of Listeria monocytogenes, based upon aesculin fermentation, lack of mannitol fermentation and resultant pH change.
La Listeria monocytogenes est la plus courante des Listeria spp. pathogènes et il a été démontré qu’elle est pathogène aussi bien pour les humains que pour les animaux. Le milieu PALCAM est basé sur la formulation décrite par Van Netten et al.1 ; il est recommandé pour l’isolement de Listeria monocytogenes dans les aliments.
  • Sélective : l’ajout de chlorure de lithium, de ceftazidime, de la polymyxine B et de chlorhydrate d’acriflavine rend ce milieu extrêmement sélectif pour Listeria monocytogenes.
  • Facile à lire : Listeria monocytogenes forme des colonies de couleur marron/ noir avec un halo noir, alors que la flore associée positive au mannitol, telle que des staphylocoques et des entérocoques, prolifère sous forme de colonies jaunes.
Le milieu PALCAM facilite le diagnostic différentiel de L. monocytogenes en utilisant le double indicateur du système.
  1. Esculine et fer ferreux
  2. Mannitol et phénol rouge
Listeria monocytogenes hydrolyse l’esculine, entraînant la formation d’un halo noir autour des colonies. L. monocytogenes ne fermente pas le mannitol et peut ainsi facilement être différencié des contaminants, tels que les entérocoques et les staphylocoques, qui font fermenter le mannitol faisant passer la couleur de l’indicateur de pH du rouge de phénol à jaune.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Référence industrielle : AFNOR, IDF, NMKL.
Description Base de gélose PALCAM
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour 7,2 L de milieu
compliance-icons
Identifiant produit
  • PALCAM AGAR BASE
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Lithium chloride