Learn More
Buerkle™ Spatule de type couteaux à palette, acier inox
Code produit. 16339551 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
200 x 21 mm
250 x 25 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16339551
Marque: Buerkle™ 53860010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’acier inox de la spatule de type couteau à palette convient pour l’application ou la distribution de milieux visqueux tels que les pâtes et les crèmes, ou à leur étalement régulier. La spatule de laboratoire convient aux applications chimiques et pharmaceutiques.
  • Acier inox (1.4301)
  • Fabriquée à partir d’une seule pièce
  • Sans bords ni fissures, facilite le nettoyage et empêche l’accumulation de résidus de produits et d’agents nettoyants
  • Poignée très robuste, parfaitement adaptée à la main
  • Pour l’application ou la distribution de milieux visqueux tels que les pâtes et les crèmes, ou pour leur étalement régulier
  • Dotée d’une lame polie longue, étroite et ultra-brillante, qui simplifie les tâches de précision
  • Convient pour une utilisation dans des applications chimiques et pharmaceutiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1
Description Spatule
Autoclavable Autoclavable
Couleur Argent
Certifications/Conformité Certificat de matériel
Type de produit Spatule
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Couleur de la poignée Argent
Longueur (impériale) 7,87 in
Largeur (impériale) 0,83 in
Largeur (métrique) 21 mm
Matériau de la lame Acier inoxydable (1,4301)
Dimensions (L x l) 200 x 21 mm
Matériau de la poignée Acier inoxydable (1,4301)
Matériau Acier inoxydable (4301)
Longueur (métrique) 200 mm