Learn More
Palipéridone (9-Hydroxyrispéridone), Mikromol™
Description
Palipéridone (9-Hydroxyrispéridone)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 9-Hydroxyrisperidone |
| CAS | 144598-75-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | 9-Hydroxyrisperidone |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C23 H27 F N4 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | (9RS)-3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Imp. C (EP), 9-Hydroxyrisperidone, Paliperidone, R 76477, RO 76477, Risperidone Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H27FN4O3/c1-14-17(23(30)28-9-2-3-19(29)22(28)25-14)8-12-27-10-6-15(7-11-27)21-18-5-4-16(24)13-20(18)31-26-21/h4-5,13,15,19,29H,2-3,6-12H2,1H3 |
| SMILES | CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCC(O)C5=N1 |
| Nom IUPAC | 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)pipéridine-1-yl]éthyl]-9-hydroxy-2-méthyl-6,7,8,9-tétrahydropyrido[ 1,2-a]pyrimid-4-one |
| Afficher plus |