Learn More
Palmitate de palipéridone, Mikromol™
Code produit 30051018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051018 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051018 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3627.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Palmitate de palipéridone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Paliperidone Palmitate
CAS 199739-10-1
Noms d’analytes ou de composants Paliperidone Palmitate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C39 H57 F N4 O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Hexadecanoic acid, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl ester, 9-Hydroxyrisperidone palmitate, Invega Sustenna, Paliperidone palmitate, RO 92670
Formule InChI InChI=1S/C39H57FN4O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-36(45)47-34-17-16-24-44-38(34)41-29(2)32(39(44)46)23-27-43-25-21-30(22-26-43)37-33-20-19-31(40)28-35(33)48-42-37/h19-20,28,30,34H,3-18,21-27H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1CCCN2C(=O)C(=C(C)N=C12)CCN3CCC(CC3)c4noc5cc(F)ccc45
Nom IUPAC [3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)piperidin-1-il]etil]-2-metil-4-oxo-6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]pirimidin-9-il] hexadecanoato
Poids moléculaire (g/mol) 664.89
Quantité 250 mg
Poids de la formule 664,4364 g/mol