Learn More
Palladium, 0,5 % sur granulés d’oxyde d’aluminium de 3,18 mm (0,125 po.), réduit, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Palladium |
| Note relative au nom | 0.5% on 3.18mm (0.125 in.) alumina pellets, Reduced |
| Quantité | 25 g |
| Odeur | Odorless |
| Informations sur la solubilité | It is soluble in aqua- regia and insoluble in water. |