Learn More
Palladium, 10 % sur pâte de carbone activée, 10R394, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15412367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15412367 25 g 25g
15402367 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15412367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045558.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5-3-7440
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CID PubChem 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom IUPAC palladium
SMILES [Pd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium
Note relative au nom 10% on activated carbon paste, 10R394
Couleur Noir
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Informations sur la solubilité Soluble in aqua regia. Insoluble in water.